Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061254
Numéro CAS: 199292-40-5