Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Poids moléculaire: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 212
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061153
Numéro CAS: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III