Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 119 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Poids moléculaire: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C
Densité: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061280
Numéro CAS: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III