2-Fluoro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₃F₄N Poids moléculaire: 189.11 g/mol Point d'ébullition: 178…180 °C Densité: 1.358 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061279 Numéro CAS: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |