Imprimer
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 169 EUR
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique 98%
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061293
Numéro CAS: 161622-05-5