Imprimer
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique 98%
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061292
Numéro CAS: 115029-23-7