Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 134 EUR
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Poids moléculaire: 192.11 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/0.75mmHg
Densité: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061314
Numéro CAS: 67515-60-0