4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O Point d'ébullition: 113…115 °C Densité: 1,408 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061313 Numéro CAS: 90176-80-0 UN: 1989 ADR: 3,III |