Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 58 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061273
Numéro CAS: 60611-24-7