Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 120 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Poids moléculaire: 192.11 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061310
Numéro CAS: 89763-93-9