Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4372K-25G PC4372K-5G PC4372K-100G
APOSPC4372K-25GEA 66.7 EUR
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G APOSPC4372K-100G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Poids moléculaire: 192.11 g/mol
Densité: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061246
Numéro CAS: 112641-20-0