Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 141 EUR
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138491
Numéro CAS: 73081-88-6