Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 53.8 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061269
Numéro CAS: 67515-57-5