Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061149
Numéro CAS: 207986-20-7