Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 259 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061148
Numéro CAS: 207919-05-9