Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 139 EUR
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Poids moléculaire: 207.13 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061146
Numéro CAS: 207853-60-9