2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formule:
C₉H₆F₄O Poids moléculaire: 206.14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061247 Numéro CAS: 122023-29-4 |