Imprimer
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 287 EUR
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412239
Numéro CAS: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6