4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Formule:
C₇H₅F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973772 Numéro CAS: 127371-50-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |