Imprimer
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03966888
Numéro CAS: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III