Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Phe(3,4-F)-OH, Boc-Phe(3,4-DiF)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
PC4360-10G PC4360-1G PC4360-5G
APOSPC4360-10GEA 778 EUR
APOSPC4360-10G APOSPC4360-1G APOSPC4360-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672518
Numéro CAS: 198474-90-7