Imprimer

N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC4355-1G PC4355-250MG PC4355-5G
APOSPC4355-1GEA 139 EUR
APOSPC4355-1G APOSPC4355-250MG APOSPC4355-5G
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798108
Numéro CAS: 239080-03-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR