Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy(3,4,5-trifluorophényl)borane
Very reactive catalyst to produce amides in high yieldsfrom carboxylic acids and primary or secondary aminesJ. Org. Chem., 61, 4196 (1996)
Formule:
C₆H₄BF₃O₂ Poids moléculaire: 175.9 g/mol Point de fusion: 275…279 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093069 Numéro CAS: 143418-49-9 |