Imprimer
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Point d'ébullition: 72…74 °C/0,45mmHg
Point de fusion: 52…60 °C
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862647
Numéro CAS: 386704-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III