Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 157 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Point d'ébullition: 90…94 °C/13mmHg
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190123
Numéro CAS: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8,III