3-Fluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-3-methylbenzene
Intermediate for the production of Ciprofloxacin.
Formule:
C₇H₇F Poids moléculaire: 110.13 g/mol Point d'ébullition: 114…116 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 0.991 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 9 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000339 Numéro CAS: 352-70-5 EINECS: 206-524-8 UN: 2388 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04207 |