Pentafluorophenyl methacrylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₅F₅O₂ Point d'ébullition: 71 °C/2mmHg Densité: 1,394 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 77 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042332 Numéro CAS: 13642-97-2 |