Imprimer
3-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 49.3 EUR
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
3-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 98%
3-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.15 g/mol
Point d'ébullition: 197…199 °C
Densité: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041005
Numéro CAS: 148438-00-0