Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ol
PC430583-500MG PC430583-1G PC430583-250MG PC430583-2.5G PC430583-5G
APOSPC430583-500MGEA 0 EUR
APOSPC430583-500MG APOSPC430583-1G APOSPC430583-250MG APOSPC430583-2.5G APOSPC430583-5G
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663529
Numéro CAS: 133687-93-1