Imprimer
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430532-1G PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA 102 EUR
APOSPC430532-1G APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Poids moléculaire: 232.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840966
Numéro CAS: 863118-46-1