Imprimer
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430511-1G PC430511-25G PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA 44.4 EUR
APOSPC430511-1G APOSPC430511-25G APOSPC430511-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine
Formule: C₆H₁₃BF₃KN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10700160
Numéro CAS: 1015484-22-6