Imprimer
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(morpholinomethyl)borate
PC430508-1G PC430508-5G
APOSPC430508-1GEA 111 EUR
APOSPC430508-1G APOSPC430508-5G
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₁₀BF₃KNO
Poids moléculaire: 207.0435 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566512
Numéro CAS: 936329-94-1