4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃BrClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11849932 Numéro CAS: 1233026-52-2 |