Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4288-1G PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4288-1G APOSPC4288-5G
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) 99%
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III)
Formule: C₃CeF₉O₉S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093899
Numéro CAS: 76089-77-5