Imprimer
4-Fluorothioanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-(méthylthio)benzène, Sulfure de 4-fluorophényle et de méthyle
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 29 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
Poids moléculaire: 142.2 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/31mmHg
Densité: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040829
Numéro CAS: 371-15-3
EINECS: 206-733-4