Imprimer
2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Point d'ébullition: 102…105 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412197
Numéro CAS: 94444-58-3