Imprimer
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline
3,5-Difluoro-4-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115910
Numéro CAS: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III