Imprimer
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4220-1G PC4220-250MG
APOSPC4220-1GEA 691 EUR
APOSPC4220-1G APOSPC4220-250MG
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201311
Numéro CAS: 170019-18-8