4'-Chloro-2'-fluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆ClFO Poids moléculaire: 172.59 g/mol Point éclair: 95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116328 Numéro CAS: 175711-83-8 |