Imprimer
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 194 EUR
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181200
Numéro CAS: 1146699-63-9