Imprimer
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)piperazine
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 547 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formule: C₅H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07373382
Numéro CAS: 131922-05-9