Imprimer
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421133-1G PC421133-500MG PC421133-5G
APOSPC421133-1GEA 423 EUR
APOSPC421133-1G APOSPC421133-500MG APOSPC421133-5G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde
Formule: C₇H₁₀F₂O
Point d'ébullition: 55…57 °C/6mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09263468
Numéro CAS: 265108-36-9
UN: 1989
ADR: 3,III