2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄ClF₂NO Poids moléculaire: 179.55 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185848 Numéro CAS: 1206978-15-5 |