3-Fluoropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Tetrahedron, 39, 2009 (1983): with LDA lithiation is at the 2-position initially, however with longer reaction times the major product is the 4-litho derivative. Ask for other refs.
Formule:
C₅H₄FN Point d'ébullition: 106…108 °C Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 13 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006374 Numéro CAS: 372-47-4 EINECS: 206-755-4 UN: 1993 ADR: 3,II |