Acide (2-chloro-4,5-difluorophényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅ClF₂O₂ Point de fusion: 99…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973421 Numéro CAS: 883502-00-9 |