Imprimer
4'-Fluoropropiophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Fluoropropiophénone
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 72.5 EUR
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiophénone 98%
4'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
Poids moléculaire: 152.17 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C/18mmHg
Densité: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000356
Numéro CAS: 456-03-1