Imprimer
3,5-Difluorobenzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
3,5-Difluorobenzoate de méthyle 98%
3,5-Difluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318160
Numéro CAS: 216393-55-4