4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formule:
C₅H₃F₃N₂O Point de fusion: 168…171 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151833 Numéro CAS: 1546-80-1 |