Imprimer
Anhydride 4-fluorophtalique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 123 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
Anhydride 4-fluorophtalique 97%
Anhydride 4-fluorophtalique
Formule: C₈H₃FO₃
Point d'ébullition: 147…149 °C/20mmHg
Point de fusion: 74…79 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191363
Numéro CAS: 319-03-9
EINECS: 923-092-2