Imprimer
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
PC4179D-25G PC4179D-100G
APOSPC4179D-25GEA 62.5 EUR
APOSPC4179D-25G APOSPC4179D-100G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Fluorinated Horner's reagent.
Formule: C₈H₁₆FO₅P
Point d'ébullition: 75 °C/0,01mmHg
Densité: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134400
Numéro CAS: 2356-16-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III